Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 100,0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16398186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16398186 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16398186 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 CHF
    478.00 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 15.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Dichte 0,8880 g/mL
Flammpunkt 12 °C
Brechungsindex 1,3262
Relative Dichte 0,888
Menge 10 ml
CAS 811-98-3
Schmelzpunkt -99,0 °C
Siedepunkt 65,0 °C
Summenformel CD4O
Strukturformel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 36.06
Formelmasse 36.06
Güte NMR