Learn More
Methanol-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776759
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 2.5mL
10 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1849-29-2
CH4O
35.06
MFCD00055877
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
123132
Trideuteriomethanol
CO
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1849-29-2
CH4O
35.06
MFCD00055877
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
123132
Trideuteriomethanol
CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanol-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D, For NMR
Dichte 0,8670g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge Gehäuse 2.5mL
Strukturformel CD3OH
Formelmasse 35.07
Güte NMR