Learn More
Methanol-d4, 100 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354378
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042320.KV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methanol-d_4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent used primarily in spectroscopic techniques (UV/VIS, NMR, IR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Flammpunkt 11 °C (52 °F)
Geruch mild
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 10
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 64,7 °C
UN-Nummer UN1230
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 36.07
Reinheit (%) 100%