Learn More
Methanol CHROMASOLV™, Gradientengehalt, für HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Pure-Pac™ Für Behälter der Klasse II wird der Micromatic MacroValve-Kuppler Z560723 zum Dosieren von Lösungsmitteln benötigt. Das Produkt wurde durch einen 0,2-μµm-Filter gefiltert.
Marke: Honeywell-Chromasolv 34885-100ML
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC
- Zusätzlich getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Niedriges UV-Profil durch HPLC
- LC-Basislinie mit niedrigemVerunreinigungsgradient
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.