Learn More
Methanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
128.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
128.55 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
128.55 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Beschreibung
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Holznaphtha, Holzbenzin, Holzalkohol, Methylol, Pyroxylbenzin, Methylhydroxid, kolumbianischer Alkohol, Carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, –98 °C, 4595, 32,042
Spezifikation
Schmelzpunkt | -98°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 64.7°C |
Menge | 5 L |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 128 hPa at 20°C |
Viskosität | 0.55cp at 20°C |
Formelmasse | 32.04g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.