Learn More
Methanol, BioReagens, ≥99,93 %, für die Proteinsequenzierung, Solstice
BioReagent, geeignet für Proteinsequenzierung, ≥ 99.93 %
97.88 CHF - 180.87 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
15615670
Unterlagen ansehen
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-1L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
111.00 CHF
97.88 CHF / 1 Liter
Sparen 13.12 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15625670
Unterlagen ansehen
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-2L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
205.00 CHF
180.87 CHF / 2 Liter
Sparen 24.13 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
  • Solstice entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Mit dem Aufkommen neuer Anwendungen und Techniken entwickelt Solstice weiterhin Produkte, die die anspruchsvollsten Anforderungen an Labore und pharmazeutische Produktion erfüllen
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.