Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10097370 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10097370 2.5 l Glas 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10097370 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8046.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45 CHF
    236.70 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 32.75 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet maximale Absorption für ausgewählte Wellenlängen und die saubersten, konsistentesten IR- und UV-Spektren für spektrophotometrische Forschungsanwendungen.
J.T. Baker™ Spektrometrie-Lösungsmittel werden hergestellt, um die Variabilität von Charge zu Charge und Kontaminanten, die die gemessenen Wellenlängen beeinträchtigen können, auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
  • Angegebenes Transmissionsfenster im IR-Wellenlängenbereich von 50 % bis 100 %
  • Geringe UV-Absorption und optische Absorption
  • Extrem geringe Rückstände nach Verdampfung, geringe Säure- und Basiskonzentrationen
  • Spezifikationen, die die ACS-Standards übertreffen
  • Gleichmäßige Ergebnisse
  • Günstige Preise
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -97,8 °C
Extinktion Max. 1,00 bei 205 nm, Max. 0,80 bei 210 nm, Maximal 0,40 bei 220 nm, Max. 0,20 bei 230 nm, Max. 0,10 (bei 240 nm) - 0,01 (bei 280-400 nm)
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Aussehen Klar
Dichte 0,79 g/cm3
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 6 - 36 Vol %
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 240 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Titrierbare Säure Max. 0,0003 mEq/g
Summenformel CH4O
Titrierbare Base Max. 0,0002 mEq/g
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 16,9 kPa
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser Max. 0,10 %
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Siedepunkt 64 °C
Löslichkeitsinformationen Mischbar in Äther, Benzol, Ethanol; Chloroform löslich in Aceton
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32,04 g/mol
Reinheit (%) Min. 99,8 %
Güte BÄCKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.