Learn More
Methanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9 %, Solstice
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99.9 %
107.35 CHF - 373.97 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
15694690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
134.00 CHF
107.35 CHF / 2.5 Liter
Sparen 26.65 CHF
19% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15604700
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34898-4X2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
465.00 CHF
373.97 CHF / 4 Stück
Sparen 91.03 CHF
19% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol