Learn More
Methanol, ACS-Reagenz, ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15691610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15691610 6 x 500 ml 6 Stück
15671610 500 ml 500 Milliliter
15641610 1 l 1 Liter
15651610 2.5 l 2.50 Liter
15678320 4 l 4 Liter
15681610 6 x 1 l 6 Stück
15661610 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15691610 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 1793376X500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 CHF
    151.12 CHF / 6 Stück
    Sparen 57.88 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99.8 %
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99,8%
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0,791 g/ml bei 25 °C (lit.)
Menge 6 x 500 ml
Flammpunkt 11 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OH
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Siedepunkt 64,7 °C
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) >99.8%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.