Learn More
Methanol, ACS, ≥ 99.8 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15686690
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15686690
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 6767801L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99.8 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
pH 8.8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 115 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.36
Zündpunkt 725 °C
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 410 mmHg (50 °C), 97.68 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %