Learn More
Riedel-de Haën Methanol
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
Packungsgröße:
18 Liter
45 Liter
7 Liter
Beschreibung
- ACS general use solvents.
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanol |
| pH | Not applicable |
| Schmelzpunkt | -98°C |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | ≤100.00% |
| Dichte | 0.79 g/cm3 (20°C) |
| Siedepunkt | 64°C to 65°C (1.013 hPa) |
| Menge | 7 L |
| Flammpunkt | 11°C |
| Verpackung | Mehrweg-Edelstahltrommel |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.