Learn More
Methansulfonsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanesulfonic Anhydride |
| CAS | 7143-01-3 |
| Summenformel | C2H6O5S2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | Methylsulfonylmethanesulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.2 |
| Formelmasse | 173.9657 |