Learn More
Methansulfonsäurelösung, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methansulfonsäurelösung |
| Namenshinweis | Für die Ionen-Chromatographie |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 10 ml |
| Strukturformel | CH3SO3H |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1446024 |
| Formelmasse | 96.11 mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ca. 1 M in Wasser |
| Mehr anzeigen |