Learn More
Methansulfonsäurelösung, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15641570
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
75-75-2
CH4O3S
96.1
MFCD00007518
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Methansulfonsäure, Ammonium/Sulfonsäure, Sulfomethan, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
6395
CHEBI:27376
Methansulfonsäure
CS(=O)(=O)O
75-75-2
CH4O3S
96.1
MFCD00007518
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Methansulfonsäure, Ammonium/Sulfonsäure, Sulfomethan, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
6395
CHEBI:27376
Methansulfonsäure
CS(=O)(=O)O
Chemischer Name oder Material Methansulfonsäurelösung
Namenshinweis Für die Ionen-Chromatographie
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Strukturformel CH3SO3H
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1446024
Formelmasse 96.11 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ca. 1 M in Wasser
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.039 g/ml bei 20 °C