Learn More
Methansulfonsäure, 70 % Lösung in Wasser, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235030 1 L Glasflasche 1 Liter
10646132 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10455555 5 L Kunststoffflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235030 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    90.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 14.35 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00007518
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic acid
Namenshinweis 70% Solution in Water
Schmelzpunkt -54.0°C
Dichte 1.3500g/mL
Flammpunkt >110°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3H
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 1 L
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Merck Index 15, 6026
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in hexane and methylcyclopentane,1.50wt% benzene- 0.23wt% in o-chlorotoluene (26°C),0.38wt% toluene- 0.47wt% in ethyl disulfide (26&de
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 69.5 to 70.5%
Güte Rein
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.