Learn More
Methansulfonsäure (CH3SO3H), VHG™
Artikelnummer. 30003050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003050 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGJMSA500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Methansulfonsäure (CH3SO3H)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methanesulfonic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C H4 O3 S
Synonym Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
InChI-Formel InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
SMILES CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Methansulfonsäure
Solvent or Matrix CH3SO3H
Molekulargewicht (g/mol) 96.11
Menge 500 g
Formelmasse 95,9881 g/mol