Learn More
Methansulfinsäure-Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347736
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347736 25 g 25 Gramm
11327736 1 g 1 Gramm
11337736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11360.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102.083 g/mol
Methanesulfinic acid sodium salt is used in the preparation of alkyl methyl sulfone and methyl bis(4-tolyl)sulfoniumtrifluoromethanesulfonate. It is also employed in the synthesis of two sulfonyl type reversible addition-fragmentation transfer (RAFT) agents such as benzyl methylsulfonyldithioformate and benzyl phenylsulfonyldithioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methanesulfinsäure-Natriumsalz wird bei der Herstellung von Alkylmethylsulfon und Methylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat verwendet. Es wird auch bei der Synthese von zwei reversiblen Sulfonyl-Additionsfragmentierungs-Transfermitteln (RAFT) wie Benzylmethylsulfonyldithioformiat und Benzylphenylsulfonyldithioformiat eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20277-69-4
Summenformel CH3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 102.083
MDL-Nummer MFCD00040392
InChI-Schlüssel LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC-Name Natrium;Methansulfinat
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfinic acid sodium salt
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Strukturformel CH3SO2Na
Menge 25 g
Beilstein 3565430
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 95%