Learn More
Methansulfinsäure, Natriumsalz, 85%
Artikelnummer. 11985741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11985741 50 g Glasflasche 50 Gramm
10714194 1 g Glasflasche 1 Gramm
10443105 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392960500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 CHF
    503.00 CHF / 50 Gramm
    Sparen 37.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20277-69-4 | CH 3 NaO 2 S | 102,09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20277-69-4
Summenformel CH3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
InChI-Schlüssel LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC-Name Natrium;Methansulfinat
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfinic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 222.0°C to 226.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO2Na
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke