Learn More
Methansulfinsäure, Natriumsalz, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509458
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
20277-69-4
CH3NaO2S
102.09
LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
2733271
Natrium;Methanesulfinat
CS(=O)[O-].[Na+]
20277-69-4
CH3NaO2S
102.09
LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
2733271
Natrium;Methanesulfinat
CS(=O)[O-].[Na+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methanesulfinic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 222.0°C to 226.0°C
Farbe Weiß bis Blau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO2Na
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Pulver