Learn More
Methacyclinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30475430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475430 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25878525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacycline Hydrochloride
CAS 3963-95-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C22 H22 N2 O8 . Cl H
Menge 25 g
Synonym (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methyleneoxytetracycline monohydrochloride, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline chlorohydrate, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Methyleneoxytetracycline hydrochloride, Adriamicina, Ciclobiotic, Germiciclin, Londomycin, Metacyclin hydrochloride, Metacycline hydrochloride, Metadomus, Methacycline hydrochloride, Methacycline monohydrochloride, Metilenbiotic, Optimycin, Physiomycine, Rindex, Doxycycline Monohydrate Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31);1H/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyliden-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 478.88
Formelmasse 478.1143
Reinheit (%) >95