Learn More
Methacryloylchlorid, 95 %, enthält 200 ppm MEHQ als Stabilisator, AcroSeal™, Acros Organics™
Artikelnummer. 10347730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10347730
Marke: Thermo Scientific Acros 168661000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-46-7
InChI-Schlüssel VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-Enoylchlorid
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacryloyl chloride
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 96.0°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H5ClO
Strukturformel H2C=C(CH3)COCl
Brechungsindex 1.4447
Menge 100 mL
Beilstein 02,II,394
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform
Stabilisator 200ppm MEHQ max.
Molekulargewicht (g/mol) 104.54
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacryloyl chloride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.