Learn More
Methacrylsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30475571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475571 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225740100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic Anhydride
CAS 760-93-0
Summenformel C8H10O3
Menge 100 g
Synonym Bis(methacrylic acid) anhydride, Dimethacrylic acid anhydride, Methacrylic acid anhydride, Methacryloyl anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OC(=O)C(=C)C
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-enoyl-2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Formelmasse 154.063