Learn More
Methacrylic acid, 99%, stab. with 100-250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Beschreibung
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
Solubility
Miscible with warm water, chloroform, ethanol, ether and organic solvents.
Notes
Incompatible with amines, strong bases, strong acids, oxidizing agents and peroxides.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methacrylic acid |
| Namenshinweis | Stabilized with 100 to 250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol |
| Schmelzpunkt | 16°C |
| Dichte | 1.015 |
| pH | 2.0 to 2.2 |
| Siedepunkt | 163°C |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Geruch | Acrid |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 500 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methacrylic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic acid