Learn More
Methacrylsäure 99.5 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10782781 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10685412 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10695412 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10144230 1 L Glasflasche 1 Liter
10154230 4 L Plastikeimer 4 Liter
10184573 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10782781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168315000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-41-4 , 150-76-5
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002651
InChI-Schlüssel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propensäure
SMILES CC(=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic acid
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt 16.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 163.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6O2
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2H
Brechungsindex 1.4295 to 1.4315
Menge 500 mL
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisator 250ppm (ca.) MEHQ
Viskosität 1.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic acid, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.