missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methacrylamid, TRC

Artikelnummer. 30471348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471348 250 mg 250 Milligramm
30465810 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30471348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM258813250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79-39-0
Summenformel C4 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Synonym 2-Propenamide, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-2-propenamide (ACI), Methacrylamide (8CI), 2-Methylacrylamide, 2-Methylpropenamide, Methacrylic acid amide, Methacrylic amide, NSC 23772, NSC 24147
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propenamid
SMILES CC(=C)C(=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methacrylamide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Formelmasse 85.0528
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.