Learn More
Methacrolein (stabilisiert mit 1 % Hydrochinon), TRC
Artikelnummer. 30133844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133844 10 g 10 Gramm
18032550 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25880510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-85-3
Summenformel C4 H6 O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Synonym 2-Propenal, 2-methyl-, 2-Methyl-2-propenal (ACI), Methacrylaldehyde (8CI), 2-Formyl-1-propene, 2-Methacrolein, 2-Methyl-2-propen-1-al, 2-Methylacrolein, 2-Methylenepropanal, 2-Methylpropenal, Isobutenal, Methacrolein, Methacrylic aldehyde, Methylacrolein, Methylacrylaldehyde, NSC 8260, α-Methacrolein, α-Methylacrolein, α-Methylacrylaldehyde
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrolein
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Formelmasse 70.0419