missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metformin-verwandte Verbindung B, TRC

Artikelnummer. 30470715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470715 1 mg 1 Milligramm
30466643 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2588681MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1674-62-0
Summenformel C3 H9 N5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 151.6
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC-Name 1-Carbamimidoyl-3-Methylguanidin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formelmasse 151.0625
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.