Learn More
Metformin-Hydrochlorid, 98 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metformin hydrochloride |
| Namenshinweis | For HPLC analysis |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 165.6 |
| Reinheit (%) | 0.98 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |