missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metergalin, TRC

Artikelnummer. 17941435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941435 100 mg 100 Milligramm
17951635 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17941435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226270100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17692-51-2
Summenformel C25 H29 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 403.5167
Synonym N-[[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [(1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl]-, benzyl ester (8CI), Carbamic acid, [[(8β)-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Lysergamine, N-carboxy-9,10-dihydro-1-methyl-, benzyl ester (7CI), Ergoline, carbamic acid deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, carbamic acid deriv., (+)-N-Carboxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergamide benzyl ester, 8β-Carbobenzyloxyaminomethyl-1,6-dimethyl-10α-ergoline, AHR 3009, Contralac, D-8β-[(Carbobenzoxyamino)methyl]-1,6-dimethyl-10α-ergoline, D-8β-[(Carboxyamino)methyl]-1,6-dimethylergoline I benzyl ester, D-N-Carbobenzoxydihydro-1-methyllysergamine I, D-N-Carboxydihydro-1-methyllysergamine I benzyl ester, D-[(4,6,6a,7,8,9,10,10a-Octahydro-4,7-dimethyl-10aα-indolo[4,3-fg]quinolin-9β-yl)methyl]carbamic acid benzyl ester, FI 6337, Liserdol, MCE, Metergolin, Methergoline, [(1,6-Dimethylergolin-8β-yl)methyl]carbamic Acid Benzyl Ester, N-Carboxy-9,10-dihydro-1-methyllysergamine Benzyl Ester
IUPAC-Name Benzyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]Chinolin-9-yl]methyl]karbamat
SMILES CN1C[C@H](CNC(=O)OCc2ccccc2)C[C@H]3[C@H]1Cc4cn(C)c5cccc3c45

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metergoline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
Formelmasse 403.226
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.