Learn More
Consort™ CONDUCTIVIMETRE KIT C5020K
Artikelnummer. 11712029
Change view
Click to view available options
Includes: ATC Electrode SK10T, 50mL Conductivity Standards (0:01 M KCL), and carrying case
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11712029 Includes: ATC Electrode SK10T, 50mL Conductivity Standards (0:01 M KCL), and carrying case
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11712029 Lieferant Consort™ Lieferanten-Nr. C5020K
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Enthält ATC Electrode SK10T, 50mL Conductivity Standards (0:01 M KCL), and carrying case
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.01
Kalibrierung Yes
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0 to 1000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 1/4 S/cm
Temperaturkompensation 0°C to 100°C
Referenztemperatur (metrisch) 20, 25 °C
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Auflösung (Salinität) 0.1 ppt
Displaytyp LCD
Gewicht (metrisch) 400 g
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 0 to 100%
Modell C5020K
Stromversorgung The main sources of 210 to 250V, AC, 50/60Hz, low voltage 9 to 15V, DC, batteries 4 x 1.2V NiMH
Typ Conductivity Meter Kit
Breite (metrisch) 10 cm
Höhe (metrisch) 4 cm
Tiefe (metrisch) 20 cm
Akkutyp 1.2V NiMH
Elektrische Anforderungen The main sources of 210 to 250V, AC, 50/60Hz, low voltage 9 to 15V, DC, batteries 4 x 1.2V NiMH
Spannung 210/250V
Frequenz 50/60Hz