Learn More
Metazachlor-Metabolit BH 479-12 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326998 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326998 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14950065AL100
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metazachlor Metabolite BH 479-12
CAS 1367578-41-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metazachlor Metabolite BH 479-12
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H13 N3 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Methyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmethyl)amino]benzoesäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 303.27
Menge 1 mL
Formelmasse 303,0855 g/mol