Beschreibung
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 550 (at lambda min.) |
| Chemischer Name oder Material | Metanil Yellow |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 587-98-4 |
| Absorptionsverhältnis | 0.9 to 1.1 |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Summenformel | C18H14N3NaO3S |
| MDL-Nummer | MFCD00007486 |
| Synonym | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| InChI-Schlüssel | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
| Mehr anzeigen |