Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metamizol-Natriummonohydrat
Artikelnummer. 17291196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17291196 250 mg 250 Milligramm
17281196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291196 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467482500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5907-38-0
Summenformel C13H16N3NaO4S·H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metamizol-Natriummonohydrat
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, unlöslich in Äther, Aceton, Chloroform
Formelmasse 351,36
InChI-Schlüssel UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].CN(CS([O-])(=O)=O)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name sodium [(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methanesulfonate hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 351.35