Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Beliebte quadratische Pipettendosen mit permanent eingegossenen Silikonkissen in Deckel und Boden
- Vermindert das Risiko einer Beschädigung an Pipettenspitzen während des Transports und der Sterilisation
- Hergestellt aus Aluminium
- Kann bei 120 °C dampfsterilisiert und bei Temperaturen bis zu 180 °C getrocknet werden
- Durch die Silikonkissen in Deckel und Boden wird das Risiko einer Beschädigung von Pipettenspitzen beim Sterilisieren oder Transportieren vermindert
- Kann durch Autoklavieren oder trockene Hitze sterilisiert werden
- Die natürliche Oberflächenbeschichtung der Kanne ermöglicht eine bequeme Markierung und einen sicheren Griff bei der Handhabung
- Gefertigt aus einer festen Konstruktion, die sicherstellt, dass die Pipetten Stößen widerstehen und Glaspipetten nicht brechen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je |
| Gewicht (metrisch) | 0.413 kg |
| Länge (metrisch) | 215 mm |
| Typ | Sterilisationsbox |