Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Runde Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
407 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rundes Aluminiumprofil mit Deckel
- Kann bei bis zu 120 °C dampfsterilisiert werden.
- Widersteht trockener Hitze von bis zu 180 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B) | 457 x 64 mm |
| Material | Aluminium, Edelstahl |
| Sterilität | Steril |
| Menge | Je |
| Gewicht (metrisch) | 0,34 kg |
| Länge (metrisch) | 457 mm |
| Typ | Sterilisationsbox |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavieren |