Learn More
Metalle in Biodiesel-Standard: Ca, K, Mg, Na, P @ 10 μg/g in B100 Biodiesel, VHG™
Beschreibung
Metalle in Biodiesel-Standard: Ca, K, Mg, Na, P @ 10 μg/g in B100 Biodiesel
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | B100 Biodiesel |
| Menge | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 10 μg/g/Magnesium 10 μg/g/Phosphorus 10 μg/g/Potassium 10 μg/g/Sodium 10 μg/g |