Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
169.00 CHF - 201.56 CHF
Spezifikation
Material | Metallocen |
---|---|
Sterilität | Steril |
Enthält | Anschluss 1, 2; Schläuche mit 24 in. Länge und 0,375 in. ID CPC-Stecker mit 0,375 in.-Widerhaken, Staubschutzabdeckung und Klammern; Anschluss 3; 36 in.-Schlauch mit 0,125 in. ID mit 0,125 in.-Widerhaken und männlichem Luer-Anschluss |
Anzahl pro Karton | Je 1 |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17203574
|
Corning™
91-100-30 |
50 l |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17213574
|
Corning™
91-100-35 |
100L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Spezifikation
Metallocen | |
Anschluss 1, 2; Schläuche mit 24 in. Länge und 0,375 in. ID CPC-Stecker mit 0,375 in.-Widerhaken, Staubschutzabdeckung und Klammern; Anschluss 3; 36 in.-Schlauch mit 0,125 in. ID mit 0,125 in.-Widerhaken und männlichem Luer-Anschluss | |
1/Packung |
Steril | |
Je 1 |