Learn More
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche
Etiketten aus metallisiertem Polyester (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, für die Typenschildqualität erforderlich ist.
Marke:  Brady™ 174268
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17839174
  • 97.10 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Etiketten aus metallisiertem Polyester (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, für die Typenschildqualität erforderlich ist.
  • B-428 ist ein metallisierter Polyester, der über einen dauerhaften Acrylklebstoff verfügt und sich für den Thermotransferdruck eignet.
  • Durch die matte, hellgraue Oberfläche eignen sich die Etiketten hervorragend als Alternative für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung).
  • Die Etiketten sind beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen und können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden.
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche > Gray Polyester Labels with Header; Color: Green, Gray; Dimensions (LxW): 1.5 x 0.75 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Height (Metric): 38.1 mm