Learn More
Brady™ MiniMark™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester
Artikelnummer. 11751795
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
Höhe (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11751795 76,2 mm 25,4 mm 1 BX
11781795 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
11751735 76,2 mm 50,8 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11751795 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metallisiert MiniMark™ Manipulationssichere Polyester-Etiketten zur sicheren Kennzeichnung, die anzeigen, ob eine Manipulation stattgefunden hat. Das B-438-Klebeband hinterlässt beim Entfernen einen schachbrettartigen Abdruck; auch auf der Oberseite des Etiketts ist ein schachbrettartiges Muster zu sehen, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern.
  • Ideal für Typenschilder, Garantieetiketten und Etiketten zur Anlagenkennzeichnung.
  • Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt, RoHS-konform
Beschreibung MiniMark manipulationssichere Etiketten
Klebstofftyp Manipulationssicher, Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Metallisierter Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Allgemeine Identifizierung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1225 Etiketten/Karton
Menge 1225/Packung
Größe (metrisch) 76,2 x 25,4 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +104 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +40 °C
Zugfestigkeit 56 lb./in. (981 N/100 mm), 117 %, 60 lb./in. (1051 N/100 mm), 90 %
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dicke (metrisch) 0,021 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 x 76,20 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number MNK-THT-18-438