Learn More
Brady™ Metallisierte graue Polyesteretiketten mit matter Oberfläche
Artikelnummer. p-200007007
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,13 x 0,5 in.
2 x 1 in.
Packungsgröße:
140 Stück
239 Stück
260 Stück
360 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 17960710
Marke: Brady™ 170762
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie beständige Typenschilder für die Inventar- und Produktkennzeichnung mit dem B-428 Etikettenmaterial aus metallisiertem Polyester und einem flexiblen, stark haftenden Klebstoff. Zur Verwendung mit robusten, tragbaren Brady-Etikettendruckern vorgesehen.
  • Vielseitig - ideal für die Kennzeichnung von Wirtschaftsgütern oder Komponenten in Schalttafeln, die Barcodes oder Grafiken in Typenschildqualität mit matter Ausführung erfordern, wie Schutzplatten, DIN-Schienen, Relais, PLC-Steuerungen, Schalter und Solenoidspulen
  • Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel wie Kraftstoff und Öl sowie extreme Temperaturen
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff, der für eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf glattem Metall und pulverbeschichteten Oberflächen sorgt
  • Zertifiziert - UL-Zulassung, CSA-Zulassung, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Grau
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 480 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-428