Learn More
3M™ Metaliks™ Sport Schutzbrille
Artikelnummer. p-7160312
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Blau, Spiegel
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15709677
Marke: 3M™ 7000032472
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Metaliks™ Sport Schutzbrillen besitzen ein halbrandloses Metallgestell und sorgen für ein optimales Sichtfeld.
  • Halbrandloses Metallgestell und optimales Sichtfeld
  • Soft-Touch-Bügelspitzen bieten zusätzlichen Tragekomfort
  • Weicher, geformter Nasensteg sorgt für mehr Tragekomfort
  • Optische Klasse 1 sorgt für maximale Klarheit
  • Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
  • Soft-Touch-Bügelspitzen bieten zusätzlichen Tragekomfort
  • Blaue Spiegelbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Blau, Spiegel
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Forstwirtschaft
Rahmenfarbe Silber
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Metall