Learn More
Metaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10637621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10637621 5 g Glasflasche 5 Gramm
10647621 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10371034 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10637621 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 271860050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-62-3
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00071549
InChI-Schlüssel GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC-Name 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-Tetraoxocan
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Metaldehyde
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 246.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CHO)4
Menge 5 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Sublimationspunkt 0112.0°C
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Metaldehyde
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.