Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallisierte Polyesteretiketten für BMP71
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-428 metallisierte Polyesteretiketten mit permanentem Acrylklebstoff sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 114746
Additional Details : Gewicht : 0.09900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737354
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Acryl, Permanent
Matt
Etikett zur Ressourcennachverfolgung
BMP™71 Drucker
500/Rolle
1 x 0.5 in. (B x H)
-70 °C bis 120 °C
0.112 mm
12,70 x 25,40 mm
12.70 mm
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Hellgrau
Aufgedampfter Polyester (B-428)
Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
1
Rechteck
25,4 x 12,7 mm (B x H)
0.0044 Zoll
15.88 mm
25,40 mm