Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallisierte Polyesteretiketten für BMP71
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-428 metallisierte Polyesteretiketten mit permanentem Acrylklebstoff sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 114738
Additional Details : Gewicht : 0.10340kg
Spécification
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
750/Rolle | |
1 x 0.275 in. (B x H) | |
-70 °C bis 120 °C | |
0.112 mm | |
6,99 x 25,40 mm | |
6.99 mm |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Hellgrau | |
Aufgedampfter Polyester (B-428) | |
Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke | |
1 | |
Rechteck | |
25,4 x 7 mm (B x H) | |
0.0044 Zoll | |
10.16 mm | |
25,40 mm |