Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumrohr aus Metall mit kleinen KF-Flanschen aus Edelstahl
Eine robuste Anschlussmöglichkeit für das Labor mit hoher Flexibilität.
Marke: VACUUBRAND™ 20673335
Additional Details : Gewicht : 25.00000kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Vakuumschläuche | |
10 mm | |
100 cm | |
10 |
Einzelner Biegeradius von 19 | |
Metall | |
Je 1 |