Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumrohr aus Metall mit kleinen KF-Flanschen aus Edelstahl
Eine robuste Anschlussmöglichkeit für das Labor mit hoher Flexibilität.
Marke: VACUUBRAND™ 20673317
Additional Details : Gewicht : 25.00000kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Vakuumschläuche | |
25 mm | |
50 cm | |
25 |
Einzelner Biegeradius von 43 | |
Metall | |
Je 1 |