Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke:  Hamilton™ 7748-11
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11562345
  • 158.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Punkt 2, 3 oder 4
6er-Pckg.