Learn More
SI Analytics™ Metallelektrode PT1800, Glasschaft, Länge 120 mm, D=12 mm, -30...+135 °C
Besonders nützlich für die Trennung von Kombinationselektroden in separate Mess- und Referenzelektroden. SI Analytics™ ScienceLine pH Metallelektroden mit Glasschaft sind für spezielle Anwendungen vorgesehen und machen komplexe Anwendungen noch zuverlässiger.
Marke: SI Analytics™ 285103553
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Die Kombination aus reinen Messelektroden für beispielsweise ionenselektive Messungen oder Sonderkonstruktionen mit einer Referenzelektrode
- Redox-Titrationen mit konstantem pH-Wert mit Glaselektroden als Referenz- und Redox-Einzelsensoren als Messelektrode
- Einsatz von Doppelelektrolytelektroden zur optimalen Anpassung des Referenzelektrolyts an das Messmedium.
Spezifikation
Steckkopf | |
Einzelelektrode | |
-30 bis 135 °C | |
12 mm |
Glas | |
Pt 1800 | |
120 mm |