Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Löffel mit langem Griff
Artikelnummer. 17594716 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 17594716
Marke: Sampling Systems™ M1036B20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metalldetektierbare Löffel mit langem Griff erleichtern die Entnahme von Pulver- und Flüssigkeitsproben. Sie können auch für allgemeine Produktionsarbeiten verwendet werden. Aufgrund des speziellen metalldetektierbaren PP kann das Material von Röntgen- und allgemeinen Detektionsgeräten erkannt werden.
  • Unsere metalldetektierbaren Löffel vereinfachen die Entnahme von Pulverproben.
  • Aufgrund des sehr langen Griffs sind sie leicht zu erkennen, wenn sie im Pulver zurückgelassen werden.
  • Sie bestehen aus besonders robustem, chemisch beständigem PP.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie eignen sich ideal für Flüssigkeiten, Cremes und Pasten.
  • Aufgrund der blauen Farbe sind sie gemäß HACCP-Richtlinien leicht zu erkennen, wenn sie im Material zurückgelassen werden.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
  • Standardgröße ist ein Volumen von 20 ml.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Blau
Material Polypropylen