Beschreibung
- Die Probenahmesysteme mit nachweisbaren Kannen eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
- Sie bestehen aus einer speziellen, chemisch beständigen PP-Qualität.
- Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
- Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
- Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Sie sind ideal für die Verwendung mit Pulvern, Granulaten und Pasten.
- Die blaue Farbe bedeutet, dass sie leicht zu sehen sind, wenn sie im Material gelassen werden.
- Hergestellt aus hochwertigem PP.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
- Das Volumen von 500 ml und 1000 ml ist eine Standardgröße.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |